PHR2991
Alosetron Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
5-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1013807
Famille d'API
alosetron
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2c(c3c1CCNC3=O)cccc2)C
InChI
1S/C12H12N2O/c1-14-9-5-3-2-4-8(9)11-10(14)6-7-13-12(11)15/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
GLHMAFAXJJECMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable