PHR2858
β-Estradiol 3-benzoate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-estratriène-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-dihydroxy-1,3,5(10)-estratriène 3-benzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP BP396
traceable to Ph. Eur. E1600000
traceable to USP 1251000
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
estradiol
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
191-198 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Clé InChI
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable