PHR2822
Acamprosate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3-Amino-1-propanesulfonic acid, Acamprosate Calcium Impurity A (PhEur), 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000116
traceable to USP 1000565
Famille d'API
acamprosate
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
293 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Clé InChI
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable