PHR2705
Kaempferol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 30 mg
Synonyme(s) :
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Robigenin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1354900
Famille d'API
kaempferol
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Clé InChI
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable