PHR2216
Thiamine Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-N-[(E)-3-[[(E)-2-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl-formylamino]-5-hydroxypent-2-en-3-yl]disulfanyl]-5-hydroxypent-2-en-2-yl]formamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
thiamine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(S\C(=C(\N(Cc2c(nc(nc2)C)N)C=O)/C)\CCO)\C(=C(\N(Cc1c(nc(nc1)C)N)C=O)/C)\CCO
InChI
1S/C24H34N8O4S2/c1-15(31(13-35)11-19-9-27-17(3)29-23(19)25)21(5-7-33)37-38-22(6-8-34)16(2)32(14-36)12-20-10-28-18(4)30-24(20)26/h9-10,13-14,33-34H,5-8,11-12H2,1-4H3,(H2,25,27,29)(H2,26,28,30)/b21-15+,22-16+
Clé InChI
GFEGEDUIIYDMOX-YHARCJFQSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable