PHR2117
4,4′-Difluorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4,4′-Difluorobenzophenone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
dimenhydrinate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Pf
102-105 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable