PHR2097
Betahistine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Betahistine dihydrochloride, Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 824
traceable to Ph. Eur. Y0000391
traceable to USP 1065618
Famille d'API
betahistine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable