PHR2027
Testosterone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-3-oxo-4-androstène, 4-androstène-17β-ol-3-one, trans-testostérone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 1076
traceable to USP 1646009
Famille d'API
testosterone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 250 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable