PHR1070
Éthanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1012772
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup