Principaux documents
PHL83848
Echinocystic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3β,16α-dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H48O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@]2([C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC[C@]4([C@@]3(C1)C)C)C)C(=O)O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)14-15-30(24(33)34)19(16-25)18-8-9-21-27(5)12-11-22(31)26(3,4)20(27)10-13-28(21,6)29(18,7)17-23(30)32/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,23+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
YKOPWPOFWMYZJZ-PRIAQAIDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable