PHL83324
Isoschaftoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Apigenin 6-C-α-L-arabinoside 8-C-β-D-glucoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)16-20(34)15(25-22(36)17(31)11(30)7-38-25)19(33)14-10(29)5-12(39-24(14)16)8-1-3-9(28)4-2-8/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13+,17-,18+,21-,22+,23+,25-,26-/m0/s1
Clé InChI
OVMFOVNOXASTPA-VYUBKLCTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable