PHL82752
1,2,3,4,6-Pentagalloyl β-D-glucose
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gallotannin 15
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
Clé InChI
QJYNZEYHSMRWBK-NIKIMHBISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- High Capability of Pentagalloylglucose (PGG) in Inhibiting Multiple Types of Membrane Ionic Currents: This study explores the efficacy of Pentagalloylglucose (PGG) in modulating various ionic currents across cell membranes, suggesting potential applications in biochemistry and pharmacology for developing treatments involving ion channel activity modulation (Chang WT, Liu PY, Wu SN, 2020).
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable