P0270000
Papaverine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
papaverine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Clé InChI
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable