NISTRM8850
Zeolite Y
NIST® RM 8850
Synonyme(s) :
Zeolite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clé InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SRM 8850_cert
SRM 8850_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Available with the certificate documenting NIST-certified reference mass fraction values for major components of Zeolite Y.
- Information mass fraction values of elements are provided.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Autres remarques
Sodium (Na), Aluminium (Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable