NISTRM8786
Filter blank for RM 8785
NIST® RM 8786
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable