NIST1494
Aliphatic hydrocarbons in 2,2,4-trimethylpentane
NIST® SRM® 1494
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 1494_cert
SRM 1494_SDS
Autres remarques
n-decane (C10H22), n-undecane (C11H24), n-dodecane (C12H26), n-tridecane (C13H28), n-tetradecane (C14H30), n-pentadecane (C15H32), n-hexadecane (C16H34), n-heptadecane (CH3(CH2)15CH3), pristane (C19H40), n-octadecane (CH3(CH2)16CH3), phytane (C20H42), n-nonadecane (C19H40), n-eicosane (C20H42), n-docosane (C22H46), n-tetracosane (C24H50), n-hexacosane (C26H54), n-octacosane (C28H58), n-triacontane (C30H62), n-dotriacontane (C32H66), n-tetratriacontane (C34H70)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup