NIST1021
Glass beads - particle size distribution
NIST® SRM® 1021
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
beads
Conditionnement
pkg of 4 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Description générale
SRM 1021_cert
SRM 1021_SDS
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable