Documents
IRMM611
Boron-11B solution
IRMM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 11B
Forme
aqueous solution
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Isotope abundance ratio
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM611
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1