IRMM523C
Aluminum
IRMM®, certified reference material, 1.0 mm wire
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
JRC
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
IRMM523C
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable