Merck
F2270
Biofreeze Freezing Medium
DMSO-free, Serum-free, Animal Component-free Cryopreservation Medium, 1X, sterile-filtered, suitable for cell culture
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c