D136808
2,2-Dimethoxypropane
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Acetone dimethyl acetal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.59 (vs air)
Pression de vapeur
60 mmHg ( 15.8 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
31 %, 58 °F
6 %, 27 °F
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
ketal
Chaîne SMILES
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
Clé InChI
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.