D1010000
Dibutyl phthalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DBP, Phthalate de n-butyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
9.6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 147 °C)
Famille d'API
dibutyl phthalate
Température d'inflammation spontanée
756 °F
Limite d'explosivité
0.47 %, 236 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
340 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
367.7 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186.5 °C - open cup