Principaux documents
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Synonyme(s) :
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
pb
175-270 °C
Pf
-58 °C
Application(s)
petroleum
Format
mixture
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C