Documents
CRM42279
Supelco
Cyanuric Acid
Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Cyanuric acid
About This Item
Formule linéaire :
C3N3(OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
cyanuric acid
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 250 mg
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable