CRM045
Trace Metals -Silt Clay 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM045-050
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
6.15
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3