C0340000
Calcium levulinate dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Calcium levulinate dihydrate, γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium levulinate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable