Principaux documents
BCR633
Tracers in anhydrous butter fat
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
neat
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR633
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3