97599
Salvianolic acid A
analytical standard
Synonyme(s) :
(αR)-α-[[(2E)-3-[2-[(1E)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-3,4-dihydroxyphenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxybenzenepropanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=C1O)/C=C/C(O[C@H](CC3=CC(O)=C(C=C3)O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C26H22O10/c27-18-7-2-14(11-21(18)30)1-6-17-16(4-9-20(29)25(17)33)5-10-24(32)36-23(26(34)35)13-15-3-8-19(28)22(31)12-15/h1-12,23,27-31,33H,13H2,(H,34,35)/b6-1+,10-5+/t23-/m1/s1
Clé InChI
YMGFTDKNIWPMGF-UCPJVGPRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable