Merck
95381
Bismuth oxide
purum, ≥98.0% (KT)
Synonyme(s) :
Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(III) oxide, Dibismuth trioxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Bi2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-134-7
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Bismuth(III) oxide, purum, ≥98.0% (KT)
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (KT)
form
crystals
composition
Bi₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth
loss
≤0.2% loss on ignition
SMILES string
O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3O
InChI key
WMWLMWRWZQELOS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, from V2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismuth(III) oxide
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
ppe