A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.41
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Hydrophilic, heterobifunctional spacer
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe