Principaux documents
93938
Supelco
Aloé-émodine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxy 3-hydroxymethylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazine, Rhabarberone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.24
Beilstein:
2059062
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
light orange to dark orange
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Clé InChI
YDQWDHRMZQUTBA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Aloe-emodin is a hydroxyanthraquinone and an active component present in Aloe vera leaves and root/rhizome of Rheum palmatum, possessing specific in vitro and in vivo antineuroectodermal tumor activity.
Application
Aloe-emodin may be used as a reference standard in the determination of aloe-emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations using high-performance liquid chromatography (HPLC) coupled with tandem UV absorption and fluorimetric detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Composé laxatif/cathartique ; augmente la contraction des muscles lisses intestinaux par la libération d′acétylcholine endogène. L′activité antitumorale est assocée à une augmentation de production des ROS (espèces oxygénées radicalaires) qui, à leur tour, réduisent le potentiel électrique transmembranaire de la mitochondrie, induisant en conséquence une modification de perméabilité. Ce changement déclenche une série d′événements dont le point culminant est l′apoptose cellulaire. La génotoxicité et la mutagénicité semblent dues à l′inhibition de l′activité de la topoisomérase II par l′émodine de l′aloès.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Emodin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235059
Emodin
Aloin A phyproof® Reference Substance
PHL89558
Aloin A
Aloin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1013727
Aloin
Determination of aloe emodin in Aloe vera extracts and commercial formulations by HPLC with tandem UV absorption and fluorescence detection.
Mandrioli R, et al.
Food Chemistry, 126(1), 387-393 (2011)
Effects and mechanisms of aloe-emodin on cell death in human lung squamous cell carcinoma.
Lee Z-H, et al.
European Journal of Pharmacology, 431(3), 287-295 (2001)
Aloe-emodin is a new type of anticancer agent with selective activity against neuroectodermal tumors.
Pecere T, et al.
Cancer Research, 60(11), 2800-2804 (2000)
Naraganahalli R Thimmegowda et al.
Chemical biology & drug design, 85(5), 638-644 (2014-10-18)
In this study, we have synthesized novel water soluble derivatives of natural compound aloe emodin 4(a-j) by coupling with various amino acid esters and substituted aromatic amines, in an attempt to improve the anticancer activity and to explore the structure-activity
Timurs Maculins et al.
Cell chemical biology, 27(11), 1441-1451 (2020-07-30)
Protein-protein interactions (PPIs) govern intracellular life, and identification of PPI inhibitors is challenging. Roadblocks in assay development stemming from weak binding affinities of natural PPIs impede progress in this field. We postulated that enhancing binding affinity of natural PPIs via