93492
Wheat Peptone
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from wheat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
wheat
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥2%
total nitrogen (N), ≥11%
Impuretés
<24% ash
Perte
<6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, light yellow to brown
Application(s)
food and beverages
microbiology
Adéquation
Enterobacter spp.
Lactobacillus spp.
Listeria spp.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.