A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18N8 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
21000
NACRES:
NA.47
EC Number:
233-314-3
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aideragency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear to turbid, red-orange to red
λmax
457 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.Nc1ccc(\N=N\c2cccc(c2)\N=N\c3ccc(N)cc3N)c(N)c1
InChI
1S/C18H18N8.2ClH/c19-11-4-6-17(15(21)8-11)25-23-13-2-1-3-14(10-13)24-26-18-7-5-12(20)9-16(18)22;;/h1-10H,19-22H2;2*1H/b25-23+,26-24+;;
InChI key
MCZVRBLCRZWFJH-SPBSJSFYSA-N
Application
Bismarck Brown Y is used for the staining of plant samples, including stem, root, starch granules and epidermis.
Certified for use in staining goblet cells and cartilage.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe