81392
Poly(vinyl chloride)
Selectophore™, high molecular weight
Synonyme(s) :
PVC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Forme
powder
Viscosité
2.0-5.0 mPa.s, 3 % in THF(25 °C)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable