80800
4-Piperidone hydrate hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
4,4-Dihydroxypiperidine hydrochloride, 4,4-Piperidinediol hydrochloride
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
crystals
Chaîne SMILES
Cl.OC1(O)CCNCC1
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c7-5(8)1-3-6-4-2-5;/h6-8H,1-4H2;1H
Clé InChI
BQOLKFJNJCOALF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable