Accéder au contenu
76067
Standard COT
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±25 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic), stabilized with 100 ppm ZnSO4
Synonyme(s) :
Étalon de référence du carbone oxydable total
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
grade
analytical standard
agency
according to ISO/CEN EN1484
quality
stabilized
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 mg/L±25 mg/L (Potassium Phthalate Monobasic)
technique(s)
TOC: suitable
suitability
in accordance for application
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Le carbone organique total (COT) mesure la quantité totale de carbone contenue dans un composé organique. Il s'agit d'un paramètre essentiel pour évaluer la qualité de l'eau et rechercher une éventuelle contamination organique.
Application
Cet étalon analytique est destiné à l'étalonnage et à la validation des instruments d'analyse utilisés pour mesurer le carbone organique total (COT) contenu dans l'eau potable, les eaux souterraines, les eaux de surface, l'eau de mer et les eaux usées conformément à l'ISO/CEN EN1484.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Standard COT
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves