Merck
74723
1-Octadecanol
Selectophore, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Octadecyl alcohol, Stearyl alcohol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)17OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.49
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-017-6
Beilstein/REAXYS Number:
1362907
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
pellets
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
9.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
pellets
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
~8 %
mp
56-59 °C (lit.)
solubility
THF: 1 g/10 mL, clear, colorless
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octadecanol
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
ppe