Principaux documents
74041
Sigma-Aldrich
Sterility Indicator (Steam Sterilization)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Spore Strips (for Steam Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Steam Sterilization)
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Description générale
These indicators consist of Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. Bacillus stearothermophilus is a thermophilic species which can grow at 65°C and above. The spores are highly resistant and are used to monitor autoclave performance. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Conditionnement
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Composants
Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout