73483
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
248-250 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Format
neat
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
Clé InChI
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable