73074BC
Assurance® GDS Vapor-Lock PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Synonyme(s) :
Mineral Oil for PCR Sample Prep
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
GDS Vapor-Lock, BioControl, For use with GDS
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 30 tests
Durée de conservation
1‑5 yr
Conditionnement
vial of 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 73074-30
Conditions de stockage
room temperature (Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place)
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with BioControl GDS
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Composants
Méthode d'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
437.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
225.00 °C - closed cup