Merck
73059
Potassium thiocyanate solution
volumetric, 8 M KSCN
Synonyme(s) :
Potassium rhodanide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
KSCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.18
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3594799
Form:
liquid
Solubility:
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioUltra
Quality Segment
form
liquid
quality
volumetric
concentration
8 M KSCN
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
6-11 (25 °C, 8 M in H2O)
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.342 g/mL at 20 °C, 1 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, sulfide (S2-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 274 nm in H2O at 8 M
SMILES string
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium thiocyanate solution
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe