68367
Prochloraz-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl-d4]-1H-imidazole-1-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥95.0 atom % D
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(N1C=NC=C1)N(CCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H16Cl3N3O2/c1-2-4-20(15(22)21-5-3-19-10-21)6-7-23-14-12(17)8-11(16)9-13(14)18/h3,5,8-10H,2,4,6-7H2,1H3/i6D2,7D2
Clé InChI
TVLSRXXIMLFWEO-KXGHAPEVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable