A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-502-3
Beilstein/REAXYS Number:
81566
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 10% in H2O
mol wt
194.18 g/mol
mp
187-195 °C, 193-196 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
application(s)
microbiology
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
General description
Le méthyl-α-D-mannopyranoside est un composé organique appartenant à la catégorie des composés o-glycosylés. Il permet de différencier certaines sortes de Listeria, à savoir Listeria monocytogenes, Listeria innocua, et Listeria welshimeri, qui sont capables de fermenter le sucre en produisant un acide qu'il est possible d'identifier avec un indicateur de pH approprié. Il a été utilisé pour synthétiser une série d'iminosucres à sept chaînons tri et tétrahydroxylés dans une étude visant à obtenir un analogue stable de la noeuromycine (une molécule ressemblant à un cation glycosyle qui inhibe fortement les glycosidases) avec une configuration D-manno. Il a également été employé dans une étude portant sur le site primaire de liaison au mannose de la pradimicine A, un agent antifongique.
Application
Le méthyl-α-D-mannopyranoside peut servir à identifier différentes espèces de Listeria d'après leur capacité à fermenter le sucre.
Other Notes
Liaison non désirée de l′avidine aux lectines endogènes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Méthyl α-D-mannopyranoside
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
404.1 °F
flash_point_c
206.74 °C
ppe