Merck
61849
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1866730
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
API family
ibuprofen
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCC1=CC=C(CC(C)C)C=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
InChI key
CBKUDUSUCXBKIE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c