A propos de cet article
UNSPSC Code:
23151817
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidercomposition
ddATP, 10 mmol/L , ddCTP, 10 mmol/L , ddGTP, 10 mmol/L , ddTTP, 10 mmol/L
technique(s)
MALDI-MS: suitable
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)