556505
4-Chloro-7-chlorosulfonyl-2,1,3-benzoxadiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Pf
86-90 °C (lit.)
λmax
324 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Clc1ccc(c2nonc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H
Clé InChI
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.