Documents
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzene
analytical standard
Synonyme(s) :
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro Beilstein :
774605
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
1463 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Point d'ébullition
213 °C (lit.)
Pf
54-56 °C (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup