Merck
51559
Heptacosane
analytical standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)25CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1706242
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
InChI key
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptacosane
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe