51239
Oxytetracycline
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Oxytetracycline, OGYE Selective Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Adéquation
molds
yeasts
Chaîne SMILES
CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
Clé InChI
IWVCMVBTMGNXQD-PXOLEDIWSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Composants
Oxytetracycline 50.0 mg
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable