50059
(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
GPTES, 3-(2,3-Epoxypropyloxy)propyltriethoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.427
Densité
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
JXUKBNICSRJFAP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Polymer nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells (DMFCs).[1]
- Azido terminated poly(ethylene glycol) silane that can be self-assembled on a metal-oxide surface to facilitate the orthogonal biofunctionalization.[2]
- Epoxy functionalized silsesquioxane nanoparticles (SQ-NPs).[3]
- Epoxy-functionalized mesoporous cellular foams (G-MCFs) as the support for the immobilization of penicillin G acylase (PGA).[4]
GPTES can also be used as a precursor to prepare water-repellent, self-cleaning coatings.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
291.2 °F
Point d'éclair (°C)
144 °C